Learn More
Silver standard solution, for AAS, 1mg/mL Ag in 0.5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 196301000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopySpecifica
Silver standard solution | |
1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3 | |
Plastic bottle | |
Colorless | |
MFCD00003414 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
silver(1+) nitrate | |
24470 | |
107.87 | |
1.0200g/mL | |
101.0°C | |
Soluble in water |
997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
100 mL | |
AgNO3 | |
15, 8657 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
AAS | |
-3.0°C | |
1.02 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Silver atomic absorption standard solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid
RUO – Research Use Only