Learn More
Silver sulfate, ACS, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351239
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceitucal composition is used as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL MFCD00003407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Silver sulfate
Punto di fusione 657°C
Nota nome For AAS analysis
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3,ammonia and conc. H2SO4.
Peso formulazione 311.8
Grado ACS Reagent
Sensibilità Light sensitive
Densità 5.45 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.