Learn More
Silver sulfate, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316478
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceutical composition is used as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL MFCD00003407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Silver sulfate
Punto di fusione 657°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (metals basis)
Informazioni di solubilità Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in nitric acid,ammonia and conc. sulfuric acid.
Peso formulazione 311.8
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Aspetto White powder
Densità 5.45 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver sulfate, Premion
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, disilver(1+) salt