Learn More
Silver trifluoroacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11391469
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Silver trifluoroacetate is used as a Lewis acid catalyst. It is used as an important raw material for the preparation of triethylsilyl trifloroacetate and triphenylmethyl trifluoroacetate. Further, it is used as a catalyst in the preparation of 4-iodoveratrole from veratrole by reacting with iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2966-50-9
Formula molecolare C2AgF3O2
Molecular Weight (g/mol) 220.883
Numero MDL MFCD00013199
InChI Key KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
IUPAC Name silver;2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver trifluoroacetate
Punto di fusione 257°C to 260°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Soluble in water,ether and benzene.
Peso formulazione 220.88
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver trifluoroacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver trifluoroacetate