Learn More
Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-27530
Codice prodotto. 11536661
  • 118.26€ / 50mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions. They are purified, dried, and packaged under nitrogen in convenient Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Sample Storage Vials, and are supplied with elastomer septa to enable immediate access to the sample without exposure to moisture and oxygen. Use polar solvents (acetonitrile, dimethylformamide, dimethylsulfoxide, pyridine, tetrahyrdrofuran) to facilitate reactions; nonpolar organic solvents may be used but will not accelerate the rate of reaction.
Recommended Use
Avoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GC
Piridina; 50 ml
Da 98 a 100%
Infiammabile, nocivo, irritante
Piridina
-20 °C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Pyridine, Silyation Grade, 50 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.