Learn More
Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions.
Marca: Thermo Scientific™ TS-20672
Dettagli aggiuntivi : CAS : 68-12-2 Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III
Descrizione
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions. They are purified, dried, and packaged under nitrogen in convenient Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Sample Storage Vials, and are supplied with elastomer septa to enable immediate access to the sample without exposure to moisture and oxygen. Use polar solvents (acetonitrile, dimethylformamide, dimethylsulfoxide, pyridine, tetrahyrdrofuran) to facilitate reactions; nonpolar organic solvents may be used but will not accelerate the rate of reaction.
Recommended UseAvoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
Specifica
GC | |
Dimethylformamide (DMF); 50 mL | |
98 to 100% |
Flammable, Harmful | |
Dimethylformamide (DMF) | |
4°C |
Sicurezza e movimentazione
- Silylation Grade Solvents
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Dimethylformamide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.