Learn More
Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions.
Brand: Thermo Scientific™ TS-20062
Description
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions. They are purified, dried, and packaged under nitrogen in convenient Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Sample Storage Vials, and are supplied with elastomer septa to enable immediate access to the sample without exposure to moisture and oxygen. Use polar solvents (acetonitrile, dimethylformamide, dimethylsulfoxide, pyridine, tetrahyrdrofuran) to facilitate reactions; nonpolar organic solvents may be used but will not accelerate the rate of reaction.
Recommended UseAvoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
Specifications
GC | |
50 mL | |
98 to 100% |
Flammable, Harmful, Irritant | |
Acetonitrile | |
4°C |
Safety and Handling
- Acetonitrile
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile