Learn More
Witeg™ Simple Distillation Kit
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for easy, smaller scale distllation processes
- Includes boiling flask, column, condenser, spigot, clamps
Specifica
Specifica
| Include | Boiling flask, column, condenser tube, spigot, clamps |
| Tipo | Distillation Kit |
| Capacità (sistema metrico) | 250mL |