Learn More
Simport™ Scientific Aghi e anse per inoculazione Ino-Loop™
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.9 in. |
|---|---|
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.7 cm |
| Materiale | Polistirene |
| Tipo di imballaggio | Sacchetto risigillabile con chiusura antimanomissione |
| Sterilità | Sterile |
Descrizione
- Smooth and flexible
- Needles are straightand suitable for removal of specimens of single colonies
- Packed sterile in safe, tamperproof, zip-lock resealable bags
- Does not require flaming
- Eliminates risk of infection due to aerosol formation of pathogenic substances
- Used under hoods without danger
- Color-coded for ease of size identification
- Total length: 22.7cm
Specifica
| 8.9 in. | |
| Polistirene | |
| Sterile |
| 22.7 cm | |
| Sacchetto risigillabile con chiusura antimanomissione |