Learn More
Köttermann Single Bench
This Single Bench fulfills a variety of tasks in the laboratory.
Marca:  Köttermann 505-00154
Dettagli aggiuntivi : Peso : 43.80980kg
Codice prodotto. 17312219
  • 1409.59€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available for sitting and standing work height
  • Stationary
  • Specifica
    Specifica
    600 x 1200 x 750 mm
    Trespa™ TopLab™ PLUS Worktop
    1