Learn More
Thermo Scientific™ Single-cell sample holders for GENESYS™ and BioMate™ 160 Spectrophotometers
Simplify sampling with easy access
96.60€ - 660.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15886085
|
Thermo Scientific™
840-298900 |
Standard 10mm single-cell holder | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | 10 mm cuvette (1) |
188.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15896085
|
Thermo Scientific™
840-299000 |
Beckman-style cell holder | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | Beckman-style short microcells |
545.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15816095
|
Thermo Scientific™
840-303100 |
Long path cylindrical cell holder | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | 5 mm to 100 mm cylindrical cuvette (1) |
239.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15826095
|
Thermo Scientific™
840-303200 |
Sample holder for film/filter accommodates filters/lenses up to 50 mm long, 80mm tall and 10mm thick. Comes assembled in a removable sample compartment liner. | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | Filter/lenses up to 50 mm long x 80 mm tall x 10 mm thick. Minimum filter size 18 mm. |
355.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15836095
|
Thermo Scientific™
840-303300 |
Disposable microcell holder | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | Microcells disposable 50 μL plastic Uvettes™ |
491.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15866095
|
Thermo Scientific™
840-303800 |
Long path rectangular cell holder | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | 10 mm to 100 mm cuvette (1) |
280.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11881762
|
Thermo Scientific™
335079-000 |
Thermostatted rectangular cell holder | SPECTRONIC 200 and GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | Square 10 mm Pathlength Cuvette |
650.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11893744
|
Thermo Scientific™
335917000 |
Adjustable filter holder | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | Filters up to 10 mm thick | N/A | ||||
15520592
|
Thermo Scientific™
840-277500 |
Test tube and vial holder accommodating 12 mm diameter up to 25 mm diameter test tubes and vials | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | 12 mm to 25 mm diameter test tubes and vials |
280.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15530592
|
Thermo Scientific™
840-277600 |
Test-tube cap covers test-tubes up to 15 cm/6 inches tall to allow measurements while the sample compartment lid is open. | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | Tall tubes and vials (lid open) |
182.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15540592
|
Thermo Scientific™
840-277700 |
Long path rectangular cell holder that accommodates 20-100 mm path length. Comes assembled in a removable compartment liner. | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | 20 to 100 mm cuvette (1) |
252.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15550592
|
Thermo Scientific™
840-277800 |
This sample accessory holds one cylindrical long path cell holder with 5-100 mm path length. Comes assembled in a removable sample compartment liner. | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | 5 to 100 mm cylindrical cuvette (1) |
230.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15570592
|
Thermo Scientific™
840-278100 |
Sample holder for film/filter accommodates filters/lenses up to 50 mm long, 80 mm tall and 6 mm thick. Comes assembled in a removable sample compartment liner. | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | Filter/lenses up to 50 mm long x 80 mm tall x 6 mm thick |
365.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15580592
|
Thermo Scientific™
840-278200 |
Accessory Kit for Hose Entry/Exit | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | Entry and exit hoses (included) |
342.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11751151
|
Thermo Scientific™
335911-000 |
Cylindrical cell holder | 840-303600 four-position carousel base | 5 - 100 mm cylindrical cells |
230.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11771151
|
Thermo Scientific™
336028-000 |
10 mm Square Cell Holder | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | Single-cell cuvette or 10 mm diameter test tubes |
96.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15520602
|
Thermo Scientific™
840-278600 |
Standard 10 mm single-cell holder | GENESYS 30/40/50 Spectrophotometers | 10 mm cuvette (1) |
177.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Make the most of every sample. Accessories for Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spectrophotometers are designed to enable you to work smarter, not harder. We offer a wide variety of options to meet your measurment requirments. Cable-free, snap-in design allows for easy exchange of accessories.
We provide single-cell solutions for measuring different types of samples.
Get the most from your measurments with accessories for the GENESYS Vis/UV-Vis Spectrophotometer family. Simplify sampling with easy access, flexibility and choices to fit your varied testing needs.Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto