Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Tip monouso a due parti
Siringhe per applicazioni di medicina veterinaria. Siringa Luer Tip monouso a due parti Poulten Graf™ senza PVC, atossica, in confezione sterile e spedita in blister. Le siringhe monouso garantiscono una chiusura ermetica e sono dotate di un cilindro trasparente e liscio.
Marca: Poulten Graf™ 7 41006
Descrizione
- Produced in accordance with DIN 13098
- Available in a variety of sizes, with and without needle
Specifica
Sì | |
Polypropylene | |
Siringa con puntale Luer a 2 parti | |
Confezione da 100 | |
Puntale Luer | |
Sì |
CE | |
Graduazione serigrafata | |
Sì | |
Da 10 a 12 ml | |
Sì |