Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ ad alto profilo a singolo pozzetto
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
284.87€ - 482.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Reagent Reservoir |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11320275
|
Axygen™
RES-SW384-HP-SI |
282 mL | Sterile | 384 |
342.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11360275
|
Axygen™
RES-SW8-HP-SI |
290 mL | Sterile | 8 |
342.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11300275
|
Axygen™
RES-SW12-HP-SI |
290 mL | Sterile | 12 |
342.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11350275
|
Axygen™
RES-SW8-HP |
290 mL | Non-sterile | 8 |
337.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11390265
|
Axygen™
RES-SW12-HP |
290 mL | Non-sterile | 12 |
337.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11380275
|
Axygen™
RES-SW96-HP-SI |
240 mL | Sterile | 96 |
482.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11370275
|
Axygen™
RES-SW96-HP |
240 ml | Non-sterile | 96 pozzetti |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11310275
|
Axygen™
RES-SW384-HP |
282 mL | Non-sterile | 384 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
I serbatoi in polipropilene traslucido sono realizzati con dimensioni SBS standard per la compatibilità con i sistemi robotici.
Serie di pozzetti romboidali: 96- o 384 pool di raccolta nella superficie inferiore per la riduzione del volume morto
Specifica
ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic | |
Polypropylene | |
Single-use |
Clear | |
Reagent Reservoir |