Learn More
Thermo Scientific™ Sipper Systems for GENESYS 40–180 & BioMate 160 Spectrophotometers
Minimize sample handling and reduce the use of consumables
382.50€ - 2605.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15816105
|
Thermo Scientific™
840-307000 |
Sipper System with EU Power Cable | GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers |
2605.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15836105
|
Thermo Scientific™
840-307200 |
Sipper Sample Compartment | GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers |
382.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Minimize sample handling and reduce the use of consumables with sipper sample holders. Integrated complete sipper system features:
- Controlled by instrument on-board software
- Powered by external AC/DC power supply unit
- Sip by time or calibrate to sip by volume
- Pre-programmed and custom sip sequences
- Three pump speeds
- Supports 1.6 mm wall thickness silicone tubing
- C-Flex and Viton tubing materials are support in more limited range of sizes
Sipper systems available for select GENESYS™ and BioMate™ spectrophotometers, see ordering table for specific product compatibilities.
Includes:- Sipper pump with pump head
- Sample compartment insert with cuvette holder and goose-neck aspiration tube guide
- Quartz flow cell with connector tubing
- Cable to connect to instrument
- 30 cm of L/S 16 silicone tubing
- Multi-voltage power supply & specified power cable