Learn More
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 hydrochloride, 99+%
Inhibits receptor-mediated calcium influx
268.00€ - 805.00€
Identificatori chimici
CAS | 130495-35-1 |
---|---|
Formula molecolare | C22H26N2O3·HCl, C22H27ClN2O3 |
Sinonimo | 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15483619
|
Thermo Scientific Chemicals
J60937.MA |
10 mg |
268.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15493619
|
Thermo Scientific Chemicals
J60937.MF |
50 mg |
805.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Inhibits receptor-mediated calcium influx
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
130495-35-1 | |
C22H26N2O3·HCl, C22H27ClN2O3 | |
1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole |
Specifica
White | |
≥99% | |
C22H26N2O3·HCl, C22H27ClN2O3 | |
1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole | |
Signal Transduction Reagent | |
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N | |
hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride |
Inhibits receptor-mediated calcium influx | |
130495-35-1 | |
402.92g/mol | |
Soluble to 100mM in water | |
Powder | |
[H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1 | |
402.92 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only