Learn More
Epredia™ SlideMate™ Accessories
Enhance and optimize the Epredia™ SlideMate™ Slide Printer with Epredia™ SlideMate Slide Printer Accessories.
Marca: Epredia™ B81320041
248.83 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Accessories include:
- Collection system Collection trays (box of 4)
- Hopper
- Hot foil tape, box of 5 (roll of tape prints approx. 20,000 cassettes)
Specifica
Thermal Transfer Ribbon | |
Nastro a trasferimento termico (nastro di alluminio a trasferimento termico) | |
SlideMate™ Slide Printer | |
Box of 5 (prints approx. 12,000 slides per roll of tape) |