Learn More
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 4 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for four inner-door, ultra-low temperature freezers.
182.91€ - 390.95€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | N. di rack | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | N. di rack | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15150529
|
Thermo Scientific™
1950799 |
Forma 88000 and TSU Series | Matrix™ 1mL internally threaded screw top tubes | 3 (300 capacity) 4 (400 capacity) 5 (500 capacity) 6 (600 capacity) 7 (700 capacity) |
261.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15140519
|
Thermo Scientific™
1950781 |
900 Series 13CF, TSE240 | Tubes, 32 Boxes/Rack | 4 |
278.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15150519
|
Thermo Scientific™
1950783 |
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | Tubes, 48 Boxes/Rack | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
357.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15170519
|
Thermo Scientific™
1950785 |
900 Series 28CF, TSE600 | Tubes, 56 Boxes/Rack | 6 |
390.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15160519
|
Thermo Scientific™
1950787 |
Forma 88000 and TSU Series | Matrix 2D Tubes (500 μL) | 3 (300 capacity) 4 (400 capacity) 5 (500 capacity) 6 (600 capacity) 7 (700 capacity) |
338.69€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15180519
|
Thermo Scientific™
1950788 |
900 Series 13CF, TSE240 | Tubes, 24 Boxes/Rack | 4 |
254.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15190519
|
Thermo Scientific™
1950789 |
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | Nunc™ Cryobank™ 500 μL internally threaded tubes or Matrix™ 500μL screw top tubes | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
300.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15110529
|
Thermo Scientific™
1950790 |
900 Series 28CF, TSE600 | Nunc™ Cryobank™ 500 μL internally threaded tubes or Matrix™ 500μL screw top tubes | 6 |
324.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15100529
|
Thermo Scientific™
1950791 |
Forma 88000 and TSU Series | Nunc™ Cryobank™ 500 μL internally threaded tubes or Matrix™ 500μL screw top tubes | 3 (300 capacity) 4 (400 capacity) 5 (500 capacity) 6 (600 capacity) 7 (700 capacity) |
313.56€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15120529
|
Thermo Scientific™
1950793 |
900 Series 13CF, TSE240 | Tubes, 16 Boxes/Rack | 4 |
236.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15130529
|
Thermo Scientific™
1950795 |
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | Matrix™ 1mL internally threaded screw top tubes | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
249.24€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15140529
|
Thermo Scientific™
1950797 |
900 Series 28CF, TSE600 | Tubes, 28 Boxes/Rack | 6 |
299.49€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15100539
|
Thermo Scientific™
1950640 |
900 Series 13CF, TSE240 | Microplates, 20 Boxes/Rack | 4 |
212.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15110539
|
Thermo Scientific™
1950641 |
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | Microplates | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
247.23€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15120539
|
Thermo Scientific™
1950731 |
900 Series 28CF, TSE600 | Tubes (1.0 to 1.4 mL or 1.8 mL), 35 Boxes/Rack | 6 |
231.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11810553
|
Thermo Scientific™
1950642 |
Forma 88000 and TSU Series | Nunc™ Latch Rack for 1.8 mL Externally-Threaded Universal Tubes | 3 (300 capacity) 4 (400 capacity) 5 (500 capacity) 6 (600 capacity) 7 (700 capacity) |
267.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15170529
|
Thermo Scientific™
1950815 |
EXF and HFU 200, 300, 400 and 600 Series | Tubes, 18 Boxes/Rack | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
192.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15180529
|
Thermo Scientific™
1950817 |
EXF and HFU 200, 300, 400 and 600 Series | Tubes, 21 Boxes/Rack | 6 |
209.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15190529
|
Thermo Scientific™
1950819 |
Revco UxF and HERAFreeze HFU-T Series | Nunc™ Cryobank™ 5.0 mL internally threaded tubes | 3 (300 capacity) 4 (400 capacity) 5 (500 capacity) 6 (600 capacity) 7 (700 capacity) |
182.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13114544
|
Thermo Scientific™
1950726 |
Forma 900, Form 7000, TSE and TSD Sereis (28 cu. Ft. models) | Boxes (2 in.) | 24 |
215.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11870543
|
Thermo Scientific™
1950520 |
Scatole da 2'' | Scatole da 2'' |
266.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11880543
|
Thermo Scientific™
1950521 |
Thermo Scientific TDE Series and TSX Series (4 shelves) | Boxes (3 in.) |
266.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11890543
|
Thermo Scientific™
1950523 |
Thermo Scientific TDE Series and TSX Series (4 shelves) | Microplates |
318.59€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11860543
|
Thermo Scientific™
1950592 |
Thermo Scientific TDE Series and TSX Series (4 shelves) | Microplates |
245.22€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10744984
|
Thermo Scientific™
920090 |
Thermo Scientific TDE Series and TSX Series (4 shelves) | Boxes (2 in.) |
253.26€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13167444
|
Thermo Scientific™
1950727 |
Thermo Scientific TDE Series and TSX Series (4 shelves) | Boxes (3 in.) |
215.07€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706469
|
Thermo Scientific™
920091 |
Thermo Scientific TDE Series and TSX Series (4 shelves) | Boxes (3 in.) |
253.26€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for TSX/TDE 4 shelf Series Freezers as well as well as previous generation Forma™ 88000 and TSU Series Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
Thermo Scientific™ freezer racking and tubing solutions offer a convenient, streamlined process to maximize sample storage in your laboratory. Our racking solutions are designed to hold tubes ranging from 200μL up to 5.0mL, offering maximized sample storage capacity.
- With sliding drawer racks
- Adjustable side access box racks
- Standard/deepwell microplate racks
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Silver |