Learn More
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 5 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Codice prodotto. 11369321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
16 scatole (2 pollici)
28 scatole/rack
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
Matrix 2D Internally Threaded Tubes (200 μL)
Matrix 2D Tubes (1 mL)
Matrix 2D Tubes (500 μL)
Microplates
Microplates with Lids
Nunc or Matrix 2D Tubes (5 mL)
Tubes
Posizioni:
12 Boxes/Rack
16 Boxes/Rack
16 Plates/Rack
18 Boxes/Rack
21 Boxes/Rack
24 Boxes/Rack
24 Plates/Rack
28 Boxes/Rack
30 Plates/Rack
36 Boxes/Rack
42 Boxes/Rack
44 Plates/Rack
48/Box
66 Plates/Rack
70 Plates/Rack
84 Plates/Rack
9 Boxes/Rack
96 provette/scatola
96/Box
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Congelatori verticali con capacità da 17.3 e 23 piedi cubi
EXF240, HFU240B (13 cu.ft.)
EXF240, HFU240B (5 shelf) (13 cu.ft.)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17.3, 23 cu.ft.)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 shelf) (17.3, 23 cu.ft.)
EXF600, HFU600B (28 cu.ft.)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14.9, 19.4, 24.1, 28.8, 33.5 cu.ft.)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T da 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 e 33.5 piedi cubi
Upright Freezers (13 cu.ft.)
Upright Freezers (17.3, 23, 28.8 cu.ft.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11369321
Marca: Thermo Scientific™ 398331
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for five inner-door, ultra-low temperature freezers.
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for TSX/TDE 5 shelf Series Freezers as well as well as previous generation Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Warranty
10 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rack a cassetti scorrevoli
Descrizione Rack ad accesso laterale
Colore Silver
Capacità 16 scatole (2 pollici)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 16 Boxes/Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 23.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Profondità (sistema imperiale) 22 in.
Profondità (sistema metrico) 55.9 cm