Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Sliding Plate with Combifix SM
Affix to a multistory platform. Edmund Bühler GmbH™ Sliding Plate with Combifix SM fastens horizontal separating funnels of different sizes to platform.
Marca:  Edmund Bühler GmbH™ 0051 485
Codice prodotto. 10071051
  • 745.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fastens horizontal separating funnels of different sizes to platform
  • For use with Combifix VKS or SM Universal Shakers
Specifica
Specifica
Sliding Plate
Combifix SM
4 Clamping Strips H, 4 Clamping Strips V, additional base plate