Learn More
Micronova™ SlimLine™ Buckets with Casters
SlimLine™ narrow polypropylene buckets are for use with the SlimLine™ or Slim-T™ cleanroom cart system. Available in blue, red, green or yellow.
192.00€
Specifica
Product Type | SlimLine Bucket |
---|---|
Materiale | Polypropylene Bucket, Nickel-plated Caster, Thermoplastic Rubber Wheel |
Autoclavabile | Yes |
Care Instructions | Store at Ambient Temperature. To Autoclave - do not stack - invert Bucket to allow drainage. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning Walls, Floors and Ceilings |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12871994
|
Micronova™
B-7DBAC |
Dark Blue |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12812004
|
Micronova™
B-7REAC |
Red |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12832004
|
Micronova™
B-7YEAC |
Yellow |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use with SlimLine™ Cleanroom Cart System
- For use with SlimLine or SlimT Cleanroom Cart System
- 6 gallon capacity
- Autoclavable
- Available in blue, red, green or yellow
Specifica
SlimLine Bucket | |
Yes | |
Cleaning Walls, Floors and Ceilings | |
Non-sterile |
Polypropylene Bucket, Nickel-plated Caster, Thermoplastic Rubber Wheel | |
Store at Ambient Temperature. To Autoclave - do not stack - invert Bucket to allow drainage. | |
SlimLine or SlimT Cleanroom Cart System |