Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Codice prodotto. 10404783 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
PEEK
Vespel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10404783
Marca: Thermo Scientific™ 36023
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules are for use with SLIPFREE connectors for HPLC columns.
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules are for use with SLIPFREE connectors for HPLC columns.
  • Vespel ferrules replace the standard Vespel ferrules supplied with SLIPFREE column connectors
  • Kel-F and PEEK are offered for applications in which Vespel is not suitable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sealing Ferrule
Descrizione PEEK sealing ferrule
Da utilizzare con (apparecchiatura) SLIPFREE Connectors for HPLC Columns
Materiale PEEK