Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Codice prodotto. 15927335
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3 o 4
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15927335
Marca: Hamilton™ 780403
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Standard needle length is 2"/51mm
  • Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.46 mm
Product Type Removable Custom Needle
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Small Removable Syringes (100μL and smaller)