missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMAP Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97382JF646
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SMAP Polyclonal antibody specifically detects SMAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| SMAP | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 10944 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 646 | |
| small acidic protein, chromosome 11 open reading frame 58, SMAP | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SMAP fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto