Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Cigarette Butt Receptacle
Innovative design limits flow of oxygen to safely and quickly extinguish cigarettes
109.00€ - 149.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 l
Certificazione/Conformità FM, ADA
Diametro (sistema metrico) esterno 41.9 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 16.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 4 galloni
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Materiale Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12920225
Vedere i documenti
Justrite™
26800B
Polietilene Pietra beige
149.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10162282
Vedere i documenti
Justrite™
26800D
Polietilene Nero fantasia
109.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10021092
Vedere i documenti
Justrite™
26800
HDPE Peltro
109.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11944996
Vedere i documenti
Justrite™
26800T
HDPE Terracotta
134.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10122332
Vedere i documenti
Justrite™
26800G
Polietilene Verde bosco
134.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Per la raccolta sicura dei mozziconi di sigarette
  • Struttura in HDPE con additivo ignifugo e protezione UV resistente a ruggine, ammaccature, incrinature o squamature
  • Secchio con rivestimento in acciaio galvanizzato, per ridurre il rischio di incendi e semplificare la pulizia
  • Esclusiva apertura nel parapioggia per impedire l'ingresso di acqua e l'inserimento di altri tipi di rifiuti, per ridurre ulteriormente il rischio di incendi
  • In ambienti molto umidi, l'esclusiva struttura interna con bordo anticondensa previene la fuoriuscita della condensa di catrame
  • Anelli di ancoraggio per una maggiore sicurezza e stabilità in caso di maltempo
Order Info
Dimensioni (diam. est. x A): 16.5 x 38.5 poll. (41.9 x 97.8cm).
Certifications
ADA compliant. FM fire tested and approved by FM Global.
Specifica
Specifica
15 l
41.9 cm
4 galloni
Confezioni singole
14.5 libbre
Secchio con rivestimento in acciaio galvanizzato
38.5 in.
FM, ADA
16.5 in.
97.8 cm
Rotondo
6.5 kg
Acciaio galvanizzato
Contenitore per mozziconi di sigaretta