Learn More
Eppendorf™ 1.5 mL Flex-Tube™ - Microtube
Codice prodotto. 13094697 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
naturale
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 13094697
Marca: Eppendorf™ 022364111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flex-Tube™ (1.5 mL) are designed for seamless one-handed operation with an easy-to-open, securely closing tube design. Ideal for sample preparation, centrifugation, and storage, these tubes will effortlessly integrate into your workflows for efficient and reliable performance.
  • Durable polypropylene tubes designed for centrifuging or storing samples
  • Flexible lid has an etched writing surface and closes easily with one hand
  • Rated to 30,000 x g
  • Volume graduations
  • °°
  • Available in 1.5mL size only
  • Diametro esterno × ×
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5mL
Colore naturale
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) For centrifuging or storing samples
Include Flex lid
N. per confezione 500 Pk.
Imballaggio 500/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -122.8°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -86°C to +100°C
Sterilità Non sterile
Purity or Quality Grade Eppendorf Quality
Graduated Sì
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Tipo di chiusura A pressione
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Forma del fondo Conico
RCF max 30000xG
Graduazioni 0.5 mL
Diametro (sistema metrico) 10mm
Quantità 500 Tubes
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm
Product Type Microtube