Learn More
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente
Consigliata per l'uso HPLC.
18.53€ - 32.75€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass |
Stile della base | Fondo piatto |
Quantità | 100 |
Tipo | 3rd Hydrolytic Class |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10495982
|
Fisherbrand™
18 09 0906 |
9.1 mL |
18.53€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10749644
|
Fisherbrand™
18 09 0907 |
10 ml |
24.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11580535
|
Fisherbrand™
20 09 0784 |
15 mL |
29.38€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10335582
|
Fisherbrand™
22 09 0908 |
27 mL |
32.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Un pratica e conveniente flacone per analisi acritiche
- Trasparente
- Vetro
- Fondo piatto
Specifica
Clear | |
Fondo piatto | |
3rd Hydrolytic Class |
Glass | |
100 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente