Learn More
Brady™ Snap-On™ Pipe Cover
Snap-On™ Markers is a fast and easy way to mark rusty, wet or oily pipes. The Snap-On™ Pipe Cover is a transparent PVC cover on which you can apply any of the markers in our ranges. The result is that your self-adhesive marker remains readable and well protected.
19.10€ - 75.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | Meet ANSI A13.1 requirements |
---|---|
Descrizione | Brady Snap-On Pipe Markers |
Colore | Transparent |
Finitura | Gloss |
Materiale | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12779884
|
Brady™
275240 |
228 mm | 200 mm |
19.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12789884
|
Brady™
275241 |
300 mm | 300 mm |
23.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12799884
|
Brady™
275242 |
420 mm | 420 mm |
75.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Keeps your self-adhesive markers readable and well protected.
Specifica
Meet ANSI A13.1 requirements | |
Transparent | |
Plastic | |
Pipe and valve marking | |
1 Ea. | |
-40°F to +170°F | |
0.030 in. |
Brady Snap-On Pipe Markers | |
Gloss | |
Pipe Marker | |
1 | |
1 Ea. | |
-40°C to +77°C | |
0.762 mm |