Learn More
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials
Per la conservazione e l'osservazione facile e sicura dei campioni. Le fiale di vetro per campioni con tappo a pressione o a scatto Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a pressione o a vite Fisherbrand™ in polietilene sono venduti separatamente.
58.00€ - 262.00€
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Vetro neutro di tipo 1B
Tipo di chiusura Tappo a scatto o a pressione
Dimensione chiusura 22 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15374769
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15374769
10.5 ml
65.90€
pezzi 190
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15384769
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15384769
14 ml
213.00€
pezzi 162
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15304779
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15304779
28 ml
262.00€
pezzi 140
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15394769
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15394769
21 ml
72.54€
pezzi 162
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15364769
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15364769
7 mL
58.00€
pezzi 190
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Realizzate in vetro neutro trasparente di tipo 1B
  • Range di capacità versatile grazie a un'ampia varietà di misure disponibili
  • Utilizzabili con tappi a pressione o a scatto
  • Bordo arrotondato per facilitare l'applicazione del tappo
  • Particolarmente adatte alla conservazione di campioni in polvere e secchi
  • Tappi Fisherbrand™ in polietilene a pressione o a scatto per fiale per campioni in vetro venduti separatamente
Specifica
Specifica
Trasparente
Vetro neutro di tipo 1B
Tappo a scatto o a pressione
22 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials