Learn More
Micronova™ SnapMop™ Irradiated Flat Head Mop Cover
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Irradiated, lightweight, snap-on flat head mop covers with urethane foam interiors, designed for effective cleaning and sanitizing in in aseptic environments, ISO 5 to ISO 9.
386.58€ - 906.00€
Requires: QPSL-18 frame with STA series handle or QDSL-18 with SSU series handle
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensions Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensions Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
13107576
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM620-18IR
Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester 45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.) White
640.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13147566
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM56-9IR
Urethane Foam, Polyester 22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.) White
525.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13127566
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM56-18IR
Urethane Foam, Polyester 45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.) White
625.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12891856
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM56-14IR
NovaPoly, 100% poliestere a maglia liscia 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Bianco
580.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15561755
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM68-14IR
Polyester Abrasive Mesh, Urethane Foam, Polyester 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) White
610.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13127576
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM620-9IR
Non-woven Polyamide 5 x 9 in. (12.5 x 23 cm) White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15873491
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM11-18IR
PolySorb, 100% poliestere a maglia, interno in uretano espanso 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Bianco
906.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13187566
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZSM620-14IR
Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) White
610.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Micronova Irradiated SnapMop™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ Adapter, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. A variety of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning and disinfectant dispersal for specialized cleaning. Available in a variety of lengths to match the size of the surface, from equipment cleaning to a large production room.
  • Irradiated, snap-on flat head mop covers
  • Stainless steel snap fasteners
  • Polyester urethane foam interiors are fully encased in a choice of fabric
  • Available in a range of fabrics for specialized cleaning
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
  • Available without a foam interior for quick wipe downs and sanitization
  • Available in a variety of lengths to match cleaning surface size
    • The 9-inch covers are excellent for pass-throughs and smaller spaces
    • The 14 and 18-inch covers are ideal for floors, walls and ceilings
  • Fits on QPSL plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable