Learn More
Kolmi Hopen™ Snooded Polypropylene Caps, 40 g/m2 Weight
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Include:
Caps and Dispenser Box
Caps and Polybags
Descrizione
- Fully protects and contains long hair
- Conveys professional image
- Ability to use color code for tracking
- 40 g/m2 fabric weight
Specifica
Specifica
Materiale | Polypropylene |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Tipo di design | Snooded Cap |
Sterilità | Non-sterile |
Quantità | 100 Pk. |
Lunghezza (sistema metrico) | 28 cm (Cap), 23 cm (Fishnet), 7 cm (Visor) |
Include | Caps and Dispenser Box |
Da utilizzare con (applicazione) | Industrial, Laboratory |