Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100155
Codice prodotto. 10395161
  • 41.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12249 form E and in addition to DIN standard
  • Conical ground sockets
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 55/44
Duran Glass