Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie 200
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12811438
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.200 - 1.400 g/ml
1.400 - 1.600 g/ml
Da 0.800 a 1.000 g/ml
Da 1.600 a 1.800 g/ml
Da 1.800 a 2.000 g/ml
da 1.00 a 1.20 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12811438
Marca: Brannan™ 10/505/0
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • 250 mm in length
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy of ± 0.002 specific gravity
  • Includes protective plastic tube
  • Available adjusted for either low or medium surface tension
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometri per peso specifico serie 200
Accuracy 0.004 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Glass
Tipo di zavorra Zavorra in acciaio
Intervallo Baumé 1.6 to 1.8 g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua
Intervallo di gravità specifica Da 1.600 a 1.800 g/ml
Temperature of Standardization 15.6°C