Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie 200
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca: Brannan™ 10/506/0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- 250 mm in length
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy of ± 0.002 specific gravity
- Includes protective plastic tube
- Available adjusted for either low or medium surface tension
- Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Confezione da 1 | |
0.004 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Glass | |
1.8 to 2 g/mL | |
Da 1.800 a 2.000 g/ml |
Idrometri per peso specifico serie 200 | |
0.002 g/ml | |
250 mm | |
Zavorra in acciaio | |
Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua | |
15.6°C |