Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie M100
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/941/0
Codice prodotto. 12841438
  • 17.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • Includes protective plastic tube
  • 250 mm in length
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy of 0.002 specific gravity
  • Available adjusted for either low or medium surface tension
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.002 g/mL
ISO 650, 916
Steel Shot
0.70 to 0.80 g/mL
Specific Gravity Hydrometer
0.002 g/mL
250 mm
Relative density of a given liquid with that of water