Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie M100
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12881438
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.70 to 0.80 g/mL
0.80 to 0.90 g/mL
0.90 to 1.00 g/mL
1.10 - 1.20 g/ml
1.20 - 1.30 g/ml
1.30 to 1.40 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12881438
Marca: Brannan™ 10/945/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • Includes protective plastic tube
  • 250 mm in length
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy of 0.002 specific gravity
  • Available adjusted for either low or medium surface tension
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro per peso specifico M100
Accuracy 0.002 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Tipo di zavorra Zavorra d'acciaio
Intervallo Baumé 1.1 to 1.2 g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua
Intervallo di gravità specifica 1.10 - 1.20 g/ml