Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometers M50 Series
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12861468
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.20 a 1.25 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12861468
Marca: Brannan™ 10/929/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • Includes protective plastic tube
  • 270 mm in length
  • Accuracy of 0.001 specific gravity
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro per peso specifico M50
Accuracy 0.001 g/ml
Incrementi 0.001 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Tipo di zavorra Zavorra in acciaio
Da utilizzare con (applicazione) Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua
Intervallo di gravità specifica Da 1.25 a 1.30 g/ml