Learn More
Brannan™ General Purpose Specific Gravity Hydrometers Series 50
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/901/0
Codice prodotto. 12811448
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivisions 0.002
  • Accuracy ±0.002 specific gravity
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.002 g/mL
190 mm
Specific Gravity Hydrometer
UKAS
0.7 to 0.75 g/mL