Learn More
Brannan™ General Purpose Specific Gravity Hydrometers Series 50
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.7 to 0.75 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.9 to 0.95 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 to 1.100 g/mL
1.10 to 1.15 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.20 to 1.25 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.300 to 1.350 g/mL
1.35 to 1.40 g/mL
1.40 to 1.45 g/mL
1.45 to 1.50 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Shot loaded
- Length 190 mm
- Scale subdivisions 0.002
- Accuracy ±0.002 specific gravity
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Specific Gravity Hydrometer |
| Accuracy | 0.002 g/mL |
| Incrementi | 0.002 g/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 650, 916 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Tipo di zavorra | Steel Shot |
| Da utilizzare con (applicazione) | Relative density of a given liquid with that of water |
| Intervallo di gravità specifica | 0.850 to 0.900 g/mL |