Learn More
Brannan™ General Purpose Specific Gravity Hydrometers Series 50
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/917/0
Codice prodotto. 12871458
  • 17.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivisions 0.002
  • Accuracy ±0.002 specific gravity
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.002 g/mL
ISO 650, 916
Steel Shot
1.500 to 1.550 g/mL
Specific Gravity Hydrometer
0.002 g/mL
190 mm
Relative density of a given liquid with that of water