Learn More
Brannan™ General Purpose Specific Gravity Hydrometers Series 50
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12881458
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.7 to 0.75 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.9 to 0.95 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 to 1.100 g/mL
1.10 to 1.15 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.20 to 1.25 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.300 to 1.350 g/mL
1.35 to 1.40 g/mL
1.40 to 1.45 g/mL
1.45 to 1.50 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12881458
Marca: Brannan™ 10/918/0
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivisions 0.002
  • Accuracy ±0.002 specific gravity
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Specific Gravity Hydrometer
Accuracy 0.002 g/mL
Incrementi 0.002 g/mL
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Tipo di zavorra Steel Shot
Da utilizzare con (applicazione) Relative density of a given liquid with that of water
Intervallo di gravità specifica 1.550 to 1.600 g/mL