Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
14.25€
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro Twaddle
Accuracy ±1 Tw
Incrementi 1 Tw
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
12829177
Vedere i documenti
Brannan™
10/101/0
Da 0 a 24 Tw
14.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12839177
Vedere i documenti
Brannan™
10/102/0
Da 24 a 48 Tw
14.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12859177
Vedere i documenti
Brannan™
10/104/0
Da 74 a 102 Tw
14.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ Twaddell Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • 160 mm in length
  • With single degree divisions
  • Adjusted for use at 15.6°C (60°F)
  • For medium surface tension liquids
  • Available for numerous Twaddell ranges
Specifica
Specifica
Confezione da 1
±1 Tw
160 mm
Idrometro Twaddle
1 Tw
Zavorra in acciaio