Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham Test Tubes
Codice prodotto. p-7139315 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
Codice prodotto. 15852275
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Detects the production of gas by microorganisms. Fisherbrand™ soda lime glass durham test tubes allow visualization of trapped air bubbles.
  • Used in microbiology
  • Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
  • Rimless tube facilitates execution
  • Wall Thickness: 0.65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Test tube
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Imballaggio 300PK
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Product Type Durham Tube