Learn More
Fisherbrand™ Provetta Durham in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
Descrizione
- Used in microbiology
- Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
- Rimless tube facilitates execution
- Wall Thickness: 0.65mm
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Da utilizzare con | used in microbiology to detect production of gas by microorganisms |
| Quantità | 1000 Pack |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 7.5 mm |
| Product Type | Durham Tube |