Learn More
Fisherbrand™ Provetta Durham in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. p-6806186 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
Codice prodotto. 11912218
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rileva la produzione di gas da microrganismi. Le provette per test Durham in vetro soda-calcico Fisherbrand™ consentono di vedere le bolle d'aria intrappolate.
  • Used in microbiology
  • Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
  • Rimless tube facilitates execution
  • Wall Thickness: 0.65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 300 conf.
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm