Learn More
Fisherbrand™ Imbuto in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11532423 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
100 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11532423
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Imbuto liscio in vetro soda-calcico. L'imbuto in vetro soda-calcico Fisherbrand™ è ideale per il travaso di liquidi in applicazioni di laboratorio.
Plain glass funnel manufactured from soda lime glass.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 55 mm
Materiale Vetro sodico-calcico
Lunghezza (sistema metrico) gambo 55 mm