Learn More
Fisherbrand™ Provetta Durham a parete sottile con bordo in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Features: rimmed light walls
- Withstands: moderate warming
- Complies to: ISO 4142
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |