Learn More
Fisherbrand™ Provetta con parete di medio spessore senza bordo in vetro soda-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |