Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Provette per test
- In vetro soda-calcico
- Monouso
- Con bordo
- Spessore della parete: 0.6 mm
- Dimensioni: 12 diam. x 100 mmH
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |