Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
10 mm
11.5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
- Soda lime glass
- Round bottom
- X250
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | 250 ciascuno |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Product Type | Tubo |