Learn More
Rogo Sampaic™ Provette in vetro sodico-calcico
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Rogo Sampaic™ Soda Lime Glass Test Tubes are economical while still offering good chemical resistance.
Marca:  Rogo Sampaic™ BGB030
Codice prodotto. 11835953
  • 503.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Thin wall
  • Available in two different capacities
Specifica
Specifica
Provetta per analisi
Soda Lime Glass
15.3 mm
160 mm
Confezione da 500